Imprimer
tert-Butyl-N-(2-cyanoethyl)carbamate 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 3-Aminopropanenitrile, N-BOC protected
OR8029-10G OR8029-1G
APOSOR8029-10GEA 754 EUR
APOSOR8029-10G APOSOR8029-1G
tert-Butyl-N-(2-cyanoethyl)carbamate 97%
tert-Butyl-N-(2-cyanoethyl)carbamate
Formule: C₈H₁₄N₂O₂
Point d'ébullition: 125 °C/3mmHg
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02180880
Numéro CAS: 53588-95-7
UN: 3276
ADR: 6.1,III