Imprimer
4-(1H-Benzimidazol-1-ylmethyl)benzoic acid 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR8017-1G OR8017-5G
APOSOR8017-1GEA 109 EUR
APOSOR8017-1G APOSOR8017-5G
4-(1H-Benzimidazol-1-ylmethyl)benzoic acid 97%
4-(1H-Benzimidazol-1-ylmethyl)benzoic acid
Formule: C₁₅H₁₂N₂O₂
Poids moléculaire: 252.28 g/mol
Point de fusion: 260…265 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02180372
Numéro CAS: 139742-50-0