Imprimer
Césium chlorure 99.99%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR8001T-100G OR8001T-1KG OR8001T-25G
APOSOR8001T-100GEA 234 EUR
APOSOR8001T-100G APOSOR8001T-1KG APOSOR8001T-25G
Césium chlorure 99.99%
Césium chlorure
For molecular genetic applications. Used in preparingnucleic acids for subsequent hybridization or cloning experiments.
Formule: CsCl
Point de fusion: 646 °C
Densité: 3,988 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010955
Numéro CAS: 7647-17-8
EINECS: 231-600-2