Imprimer
3-(Methylsulphonyl)benzonitrile 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR7994-1G OR7994-25G OR7994-5G
APOSOR7994-1GEA 24.8 EUR
APOSOR7994-1G APOSOR7994-25G APOSOR7994-5G
3-(Methylsulphonyl)benzonitrile 98%
3-(Methylsulphonyl)benzonitrile
Formule: C₈H₇NO₂S
Poids moléculaire: 181.2100 g/mol
Point de fusion: 101…103 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04037969
Numéro CAS: 22821-75-6