Imprimer
3-Methylsulphonylbenzenesulphonyl chloride 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 3-(Methylsulphonyl)benzenesulphonyl Chloride
OR7993-1G OR7993-25G OR7993-5G
APOSOR7993-1GEA 21.9 EUR
APOSOR7993-1G APOSOR7993-25G APOSOR7993-5G
3-Methylsulphonylbenzenesulphonyl chloride 95%
3-Methylsulphonylbenzenesulphonyl chloride
Formule: C₇H₇ClO₄S₂
Point de fusion: 93…96 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04037968
Numéro CAS: 5335-40-0
UN: 3261
ADR: 8,III