Imprimer
2-Methylsulphonyl-1-(pyridin-4-yl)ethanone 95+%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 3-[(Methylsulphonyl)acetyl]pyridine
OR7992-5G OR7992-1G OR7992-25G
APOSOR7992-5GEA 229 EUR
APOSOR7992-5G APOSOR7992-1G APOSOR7992-25G
2-Methylsulphonyl-1-(pyridin-4-yl)ethanone 95+%
2-Methylsulphonyl-1-(pyridin-4-yl)ethanone
Formule: C₈H₉NO₃S
Poids moléculaire: 199.23 g/mol
Point de fusion: 85…87 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01941302
Numéro CAS: 27302-94-9