2-Methylsulphonyl-1-(pyridin-3-yl)ethanone 95+%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
4-(2-Methylsulphonylacetyl)pyridine
Formule:
C₈H₉NO₃S Point de fusion: 115…117 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD01941306 Numéro CAS: 27302-95-0 |