1-Iodo-3,5-bis(methylsulphonyl)benzene 95+%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₈H₉IO₄S₂ Point de fusion: 212 °C (déc.) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD04037973 Numéro CAS: 849035-96-7 |