Imprimer
Pyrimidine-4-carbaldehyde 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR7987-1G OR7987-250MG OR7987-5G
APOSOR7987-1GEA 270 EUR
APOSOR7987-1G APOSOR7987-250MG APOSOR7987-5G
Pyrimidine-4-carbaldehyde 95%
Pyrimidine-4-carbaldehyde
Formule: C₅H₄N₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03789624
Numéro CAS: 2435-50-9