Imprimer
1,4-Dichloro-2-(methylsulphonyl)benzene 95+%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2,5-Dichlorophenyl methyl sulphone
OR7983-1G OR7983-5G OR7983-25G
APOSOR7983-1GEA 229 EUR
APOSOR7983-1G APOSOR7983-5G APOSOR7983-25G
1,4-Dichloro-2-(methylsulphonyl)benzene 95+%
1,4-Dichloro-2-(methylsulphonyl)benzene
Formule: C₇H₆Cl₂O₂S
Point de fusion: 87 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03789183
Numéro CAS: 66640-63-9