Imprimer
4,5-Dichloro-2-methylphenyl methyl sulphone 95+%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 4,5-Dichloro-2-(methylsulphonyl)toluene, 1,2-Dichloro-4-methyl-5-(methylsulphonyl)benzene
OR7978-1G OR7978-5G
APOSOR7978-1GEA 154 EUR
APOSOR7978-1G APOSOR7978-5G
4,5-Dichloro-2-methylphenyl methyl sulphone 95+%
4,5-Dichloro-2-methylphenyl methyl sulphone
Formule: C₈H₈Cl₂O₂S
Point de fusion: 137…140 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04037944
Numéro CAS: 849035-75-2