2,6-Dichlorobenzaldéhyde
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
C₇H₄Cl₂O Point d'ébullition: 231 °C/8mmHg Point de fusion: 68…73 °C Point éclair: >100 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00003307 Numéro CAS: 83-38-5 EINECS: 201-472-2 UN: 3261 ADR: 8,II |