Imprimer
1-(Bromomethyl)-4-(methylsulphonyl)-2-nitrobenzene 95+%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR7960-1G OR7960-5G OR7960-25G
APOSOR7960-1GEA 229 EUR
APOSOR7960-1G APOSOR7960-5G APOSOR7960-25G
1-(Bromomethyl)-4-(methylsulphonyl)-2-nitrobenzene 95+%
1-(Bromomethyl)-4-(methylsulphonyl)-2-nitrobenzene
Formule: C₈H₈BrNO₄S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04037930
Numéro CAS: 849035-67-2