4-Bromo-1-methyl-2-(methylsulphonyl)benzene
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
4-Bromo-2-(methylsulphonyl)toluene
Formule:
C₈H₉BrO₂S Point de fusion: 92…94 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD04037925 Numéro CAS: 254887-17-7 |