Imprimer
4-Bromo-1-(bromomethyl)-2-(methylsulphonyl)benzene 95+%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 4-Bromo-2-(methylsulphonyl)benzyl bromide
OR7955-1G OR7955-5G OR7955-10G
APOSOR7955-1GEA 89.9 EUR
APOSOR7955-1G APOSOR7955-5G APOSOR7955-10G
4-Bromo-1-(bromomethyl)-2-(methylsulphonyl)benzene 95+%
4-Bromo-1-(bromomethyl)-2-(methylsulphonyl)benzene
Formule: C₈H₈Br₂O₂S
Point de fusion: 124…128 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04037945
Numéro CAS: 254887-18-8