Imprimer
3,5-Bis(methylsulphonyl)benzonitrile 95+%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR7953-1G OR7953-5G OR7953-25G
APOSOR7953-1GEA 208 EUR
APOSOR7953-1G APOSOR7953-5G APOSOR7953-25G
3,5-Bis(methylsulphonyl)benzonitrile 95+%
3,5-Bis(methylsulphonyl)benzonitrile
Formule: C₉H₉NO₄S₂
Poids moléculaire: 259.3 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04037977
Numéro CAS: 849924-84-1