Imprimer
3,5-Bis(methylsulphonyl)benzenesulphonylchloride 95+%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
OR7952-1G OR7952-5G
APOSOR7952-1GEA 208 EUR
APOSOR7952-1G APOSOR7952-5G
3,5-Bis(methylsulphonyl)benzenesulphonylchloride 95+%
3,5-Bis(methylsulphonyl)benzenesulphonylchloride
Formule: C₈H₉ClO₆S₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04037976
Numéro CAS: 849035-99-0
UN: 1759
ADR: 8,III