Imprimer
3,5-Bis(methylsulphonyl)benzamide 95+%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR7951-1G OR7951-5G OR7951-25G
APOSOR7951-1GEA 229 EUR
APOSOR7951-1G APOSOR7951-5G APOSOR7951-25G
3,5-Bis(methylsulphonyl)benzamide 95+%
3,5-Bis(methylsulphonyl)benzamide
Formule: C₉H₁₁NO₅S₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04037978
Numéro CAS: 849924-85-2