Imprimer
2,4-Diméthylthiophénol 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2,4-Diméthylbenzènethiol
OR7946-100G OR7946-25G OR7946-5G
APOSOR7946-100GEA 127 EUR
APOSOR7946-100G APOSOR7946-25G APOSOR7946-5G
2,4-Diméthylthiophénol 95%
2,4-Diméthylthiophénol
Formule: C₈H₁₀S
Point d'ébullition: 207…208 °C
Densité: 1,022 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: 58 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00010019
Numéro CAS: 13616-82-5
EINECS: 237-100-0
UN: 1993
ADR: 3,III