3-tert-Butoxypropanenitrile
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₇H₁₃NO Point d'ébullition: 62 °C/6,75mmHg Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD04037897 Numéro CAS: 99764-73-5 |