Imprimer

4-(Phenoxy)phenylhydrazine hydrochloride 95+%

Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

Attention

OR7923-1G OR7923-5G OR7923-25G
APOSOR7923-1GEA 208 EUR
APOSOR7923-1G APOSOR7923-5G APOSOR7923-25G
4-(Phenoxy)phenylhydrazine hydrochloride 95+%
4-(Phenoxy)phenylhydrazine hydrochloride
Formule: C₁₂H₁₃ClN₂O
Point de fusion: 187…189 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03426044
Numéro CAS: 60481-02-9

Commander maintenant


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR