Imprimer
(4-Methylsulphanylphenyl)hydrazine hydrochloride
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR7922-1G OR7922-250MG OR7922-5G
APOSOR7922-1GEA 161 EUR
APOSOR7922-1G APOSOR7922-250MG APOSOR7922-5G
(4-Methylsulphanylphenyl)hydrazine hydrochloride
(4-Methylsulphanylphenyl)hydrazine hydrochloride
Formule: C₇H₁₁ClN₂S
Point de fusion: 178…179 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD04039174
Numéro CAS: 35588-53-5