Imprimer
Isopropylhydrazine hydrochloride
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR7919-5G OR7919-25G OR7919-1G
APOSOR7919-5GEA 21.9 EUR
APOSOR7919-5G APOSOR7919-25G APOSOR7919-1G
Isopropylhydrazine hydrochloride
Isopropylhydrazine hydrochloride
Formule: C₃H₁₁ClN₂
Point de fusion: 115…118 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD01746887
Numéro CAS: 16726-41-3