Imprimer
4-(4-Chlorophenoxy)phenylhydrazine hydrochloride 95+%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR7918-250MG OR7918-500MG
APOSOR7918-250MGEA 26.1 EUR
APOSOR7918-250MG APOSOR7918-500MG
4-(4-Chlorophenoxy)phenylhydrazine hydrochloride 95+%
4-(4-Chlorophenoxy)phenylhydrazine hydrochloride
Formule: C₁₂H₁₂Cl₂N₂O
Point de fusion: 206…208 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03426045
Numéro CAS: 849021-09-6