Imprimer
[2-Chloro-5-methyl-4-(methylsulphonyl)phenyl]hydrazine 95+%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR7917-1G OR7917-5G OR7917-25G
APOSOR7917-1GEA 285 EUR
APOSOR7917-1G APOSOR7917-5G APOSOR7917-25G
[2-Chloro-5-methyl-4-(methylsulphonyl)phenyl]hydrazine 95+%
[2-Chloro-5-methyl-4-(methylsulphonyl)phenyl]hydrazine
Formule: C₈H₁₁ClN₂O₂S
Point de fusion: 137…140 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04037956
Numéro CAS: 849035-85-4