Imprimer
Methyl-1H-indene-3-carboxylate 95+%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR7915-1G OR7915-250MG
APOSOR7915-1GEA 0 EUR
APOSOR7915-1G APOSOR7915-250MG
Methyl-1H-indene-3-carboxylate 95+%
Methyl-1H-indene-3-carboxylate
Formule: C₁₁H₁₀O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04037885
Numéro CAS: 39891-79-7