Imprimer
Methyl-3-(aminomethyl)benzoate hydrochloride
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Methyl 3-(aminomethyl)benzoate hydrochloride
OR7914-1G OR7914-5G OR7914-25G
APOSOR7914-1GEA 29 EUR
APOSOR7914-1G APOSOR7914-5G APOSOR7914-25G
Methyl-3-(aminomethyl)benzoate hydrochloride
Methyl-3-(aminomethyl)benzoate hydrochloride
Formule: C₉H₁₂ClNO₂
Poids moléculaire: 201.65 g/mol
Point de fusion: 179…181 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04039173
Numéro CAS: 17841-68-8