Imprimer
Ethyl-5-nitro-2,6-dioxo-1,2,3,6-tetrahydropyrimidine-4-carboxylate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR7911-100MG OR7911-500MG
APOSOR7911-100MGEA 82.8 EUR
APOSOR7911-100MG APOSOR7911-500MG
Ethyl-5-nitro-2,6-dioxo-1,2,3,6-tetrahydropyrimidine-4-carboxylate
Ethyl-5-nitro-2,6-dioxo-1,2,3,6-tetrahydropyrimidine-4-carboxylate
Formule: C₇H₇N₃O₆
Point de fusion: 165 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01570795
Numéro CAS: 52047-16-2