Imprimer
2-Chloro-5-(4-methoxyphenyl)pyrimidine 95+%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR7909-1G OR7909-5G
APOSOR7909-1GEA 0 EUR
APOSOR7909-1G APOSOR7909-5G
2-Chloro-5-(4-methoxyphenyl)pyrimidine 95+%
2-Chloro-5-(4-methoxyphenyl)pyrimidine
Formule: C₁₁H₉ClN₂O
Point de fusion: 127…129 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03426059
Numéro CAS: 27794-03-2