2-Bromoaniline 98%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
C₆H₆BrN Point d'ébullition: 229 °C Point de fusion: 29…31 °C Point éclair: >110 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00007632 Numéro CAS: 615-36-1 EINECS: 210-421-3 UN: 2811 ADR: 6.1,III |