Imprimer
Ethyl 2,6-dichloro-5-nitropyrimidine-4-carboxylate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Ethyl 2,6-dichloro-5-nitropyrimidine-4-carboxylate
OR7888-1G OR7888-250MG OR7888-5G
APOSOR7888-1GEA 55.1 EUR
APOSOR7888-1G APOSOR7888-250MG APOSOR7888-5G
Ethyl 2,6-dichloro-5-nitropyrimidine-4-carboxylate
Ethyl-2,6-dichloro-5-nitropyrimidine-4-carboxylate
Formule: C₇H₅Cl₂N₃O₄
Poids moléculaire: 266.04 g/mol
Point de fusion: 36…38 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00831638
Numéro CAS: 54368-61-5