Imprimer
3-[3-(Pyrazin-2-yl)-1,2,4-oxadiazol-5-yl]propanoic acid 95+%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR7882-1G OR7882-5G OR7882-250MG
APOSOR7882-1GEA 227 EUR
APOSOR7882-1G APOSOR7882-5G APOSOR7882-250MG
3-[3-(Pyrazin-2-yl)-1,2,4-oxadiazol-5-yl]propanoic acid 95+%
3-[3-(Pyrazin-2-yl)-1,2,4-oxadiazol-5-yl]propanoic acid
Formule: C₉H₈N₄O₃
Poids moléculaire: 220.19 g/mol
Point de fusion: >155 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03426086
Numéro CAS: 849925-05-9