Imprimer
4-(4,6-Dimethoxypyrimidin-2-yl)aniline 95+%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
OR7881-1G OR7881-5G
APOSOR7881-1GEA 209 EUR
APOSOR7881-1G APOSOR7881-5G
4-(4,6-Dimethoxypyrimidin-2-yl)aniline 95+%
4-(4,6-Dimethoxypyrimidin-2-yl)aniline
Formule: C₁₂H₁₃N₃O₂
Point de fusion: 103…105 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01319482
Numéro CAS: 387350-86-9
UN: 2811
ADR: 6.1,III