Imprimer
N-Benzylanthranilic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR7874-25G OR7874-50G
APOSOR7874-25GEA 0 EUR
APOSOR7874-25G APOSOR7874-50G
N-Benzylanthranilic acid
N-Benzylanthranilic acid
Formule: C₁₄H₁₃NO₂
Point de fusion: 172…177 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00020247
Numéro CAS: 6622-55-5
EINECS: 229-572-1