Imprimer
4-Oxo-4-(5-oxo-1,4-diazepan-1-yl)butanoic acid 95+%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR7873-1G OR7873-250MG
APOSOR7873-1GEA 244 EUR
APOSOR7873-1G APOSOR7873-250MG
4-Oxo-4-(5-oxo-1,4-diazepan-1-yl)butanoic acid 95+%
4-Oxo-4-(5-oxo-1,4-diazepan-1-yl)butanoic acid
Formule: C₉H₁₄N₂O₄
Point de fusion: 145…149 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01319265
Numéro CAS: 397244-77-8