Imprimer
2,3-Dihydro-5-oxo-(1H,5H)-benzo[ij]quinolizine-6-carboxylic acid 95+%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2,3-Dihydro-5-oxo-1H,5H-pyrido[3,2,1-ij]quinoline-6-carboxylic acid
OR7868-1G OR7868-250MG
APOSOR7868-1GEA 197 EUR
APOSOR7868-1G APOSOR7868-250MG
2,3-Dihydro-5-oxo-(1H,5H)-benzo[ij]quinolizine-6-carboxylic acid 95+%
2,3-Dihydro-5-oxo-(1H,5H)-benzo[ij]quinolizine-6-carboxylic acid
Formule: C₁₃H₁₁NO₃
Point de fusion: 255…258 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01567810
Numéro CAS: 386715-42-0