Imprimer
6-Amino-3-bromo-2-méthylpyridine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR7864-100G OR7864-25G OR7864-500G
APOSOR7864-100GEA 190 EUR
APOSOR7864-100G APOSOR7864-25G APOSOR7864-500G
6-Amino-3-bromo-2-méthylpyridine
6-Amino-3-bromo-2-méthylpyridine
Formule: C₆H₇BrN₂
Point de fusion: 74…79 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00068230
Numéro CAS: 42753-71-9