4-[5-(Methylsulphonyl)-2,3-dihydro-1H-indol-1-yl]-4-oxobutanoic acid 95+%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₁₃H₁₅NO₅S Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD01319206 Numéro CAS: 396105-96-7 |