Imprimer
1,3,5-Triphénylbenzène
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR7856-1KG OR7856-250G OR7856-50G OR7856-100G
APOSOR7856-1KGEA 393 EUR
APOSOR7856-1KG APOSOR7856-250G APOSOR7856-50G APOSOR7856-100G
1,3,5-Triphénylbenzène
1,3,5-Triphénylbenzène
Formule: C₂₄H₁₈
Point d'ébullition: 460 °C
Point de fusion: 172…174 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003060
Numéro CAS: 612-71-5
EINECS: 210-318-3