Imprimer
1-(5-Bromo-2-pyridinyl)-4-methylpiperazine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 1-(5-Bromopyridin-2-yl)-4-methylpiperazine, 5-Bromo-2-(4-methylpiperazin-1-yl)pyridine
OR7840-1G OR7840-5G
APOSOR7840-1GEA 95.7 EUR
APOSOR7840-1G APOSOR7840-5G
1-(5-Bromo-2-pyridinyl)-4-methylpiperazine
1-(5-Bromo-2-pyridinyl)-4-methylpiperazine
Formule: C₁₀H₁₄BrN₃
Poids moléculaire: 256.15 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07368225
Numéro CAS: 364794-58-1