3-(2,3-Dihydrobenzofuran-5-yl)propanoic acid 95+%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₁₁H₁₂O₃ Point de fusion: 144…148 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD03102298 Numéro CAS: 215057-28-6 |