Imprimer
3-tert-Butoxypropionic acid 95+%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR7832-1G OR7832-5G
APOSOR7832-1GEA 0 EUR
APOSOR7832-1G APOSOR7832-5G
3-tert-Butoxypropionic acid 95+%
3-tert-Butoxypropionic acid
Formule: C₇H₁₄O₃
Point d'ébullition: 70…72 °C/0,22mmHg
Densité: 0,989 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03426042
Numéro CAS: 21150-73-2