2-{[1-(tert-Butoxycarbonyl)piperidin-4-yl]sulphonyl}benzoic acid 95+%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₁₇H₂₃NO₆S Point de fusion: 191…193 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD04037974 Numéro CAS: 849035-97-8 |