Imprimer
5-Bromo-3-methylindole 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 5-Bromo-3-methyl-1H-indole
OR7820-1G OR7820-25G OR7820-5G
APOSOR7820-1GEA 120 EUR
APOSOR7820-1G APOSOR7820-25G APOSOR7820-5G
5-Bromo-3-methylindole 98%
5-Bromo-3-methylindole
Formule: C₉H₈BrN
Poids moléculaire: 210.08 g/mol
Point de fusion: 76…82 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD04038746
Numéro CAS: 10075-48-6