Imprimer
3-[Acetyl(methyl)amino]propanoic acid 95+%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR7817-1G OR7817-500MG
APOSOR7817-1GEA 533 EUR
APOSOR7817-1G APOSOR7817-500MG
3-[Acetyl(methyl)amino]propanoic acid 95+%
3-[Acetyl(methyl)amino]propanoic acid
Formule: C₆H₁₁NO₃
Point de fusion: 91…92 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04037898
Numéro CAS: 58706-66-4