Imprimer
Methyl-4-(3-methoxy-3-oxopropanoyl)benzoate 95+%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Methyl 4-methoxycarbonylbenzoylacetate
OR7815-1G OR7815-5G OR7815-25G
APOSOR7815-1GEA 143 EUR
APOSOR7815-1G APOSOR7815-5G APOSOR7815-25G
Methyl-4-(3-methoxy-3-oxopropanoyl)benzoate 95+%
Methyl-4-(3-methoxy-3-oxopropanoyl)benzoate
Formule: C₁₂H₁₂O₅
Point de fusion: 81…86 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00800637
Numéro CAS: 22027-52-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III