Imprimer
3-(1,2,3,6-tetrahydropyridin-4-yl)-1H-indole 95+%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR7812-1G OR7812-250MG
APOSOR7812-1GEA 157 EUR
APOSOR7812-1G APOSOR7812-250MG
3-(1,2,3,6-tetrahydropyridin-4-yl)-1H-indole 95+%
3-(1,2,3,6-tetrahydropyridin-4-yl)-1H-indole
Formule: C₁₃H₁₄N₂
Point de fusion: 177…182 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03695471
Numéro CAS: 65347-55-9