Imprimer
5-(Methylsulphonyl)-2-piperidin-1-ylaniline 95+%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR7804-1G OR7804-5G OR7804-10G
APOSOR7804-1GEA 285 EUR
APOSOR7804-1G APOSOR7804-5G APOSOR7804-10G
5-(Methylsulphonyl)-2-piperidin-1-ylaniline 95+%
5-(Methylsulphonyl)-2-piperidin-1-ylaniline
Formule: C₁₂H₁₈N₂O₂S
Point de fusion: 128…129 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD04037964
Numéro CAS: 849035-90-1