Imprimer
N-Acétyl-β-D-glucosamine 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 2-Acetamido-2-deoxy-D-glucopyranose, 2-Acetamido-2-deoxy-D-glucose, D-GlcNAc, N-Acetyl-D-glucosamine
OR7800T-100G OR7800T-1KG OR7800T-500G
APOSOR7800T-100GEA 75.4 EUR
APOSOR7800T-100G APOSOR7800T-1KG APOSOR7800T-500G
N-Acétyl-β-D-glucosamine 95%
N-Acétyl-β-D-glucosamine
Formule: C₈H₁₅NO₆
Point de fusion: 211 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00136044
Numéro CAS: 7512-17-6