Imprimer
4-(Methylsulphonyl)-2-nitroaniline
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR7794-1G OR7794-10G OR7794-5G
APOSOR7794-1GEA 62.5 EUR
APOSOR7794-1G APOSOR7794-10G APOSOR7794-5G
4-(Methylsulphonyl)-2-nitroaniline
4-(Methylsulphonyl)-2-nitroaniline
Formule: C₇H₈N₂O₄S
Point de fusion: 194…196 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00718367
Numéro CAS: 21731-56-6